Learn More
Antimony(V)-chloride, 99%, anhydrous
Codice prodotto. 10713591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713591 250 g Glass bottle 250g
10489900 50 g Glass bottle 50g
10636412 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10713591 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201212500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-18-9
Formula molecolare Cl5Sb
Molecular Weight (g/mol) 299.02
Numero MDL MFCD00011213
InChI Key VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC Name pentachloro-$l^{5}-stibane
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Punti di ebollizione 92.0°C (30.0 mmHg)
Materiale o nome chimico Antimony(V)-chloride
Punto di fusione 2.8°C
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 250 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.36
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Densità 2.3600g/mL
Formula lineare SbCl5
Fieser 01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17
Indice di Merck 15, 686
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water forming hcl and antimonyoxide. Other solubilities: soluble in hcl, carbon disulfide, dichloromethane, soluble in an aqueous solution of tartaric acid,, ccl4 and chloroform
Peso formulazione 299.01
Percent Purity 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Antimony(V)-chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.