Learn More
Antimony(V) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11393837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393837 1 g 1g
11383837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035677.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
It is used as a polymerization catalyst, a chlorinating agent, an intermediate in chemical synthesis, also a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-18-9
Formula molecolare Cl5Sb
Molecular Weight (g/mol) 299.02
Numero MDL MFCD00011213
InChI Key VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC Name antimony pentachloride
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 79°C (22mmHg)
Materiale o nome chimico Antimony(V) chloride
Punto di fusione 2.8°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Liquid
Quantità 1 g
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.601
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 2.336 g/mL
Numero UN UN1730
Indice di Merck 14,695
Informazioni di solubilità Soluble in water (react),chloroform,hydrochloric acid,and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 299.02
Percent Purity 99.999%