Learn More
Antimony(V) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11370839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11370839 25 g 25g
11350839 5 g 5g
11360839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11370839 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010643.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323.515 g/mol
It is used as flame retardants in acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer, plastics, rubbers, paper and textiles. It finds use as a flocculant in the production of titanium dioxide. It also finds use in ion-exchange resin. It is also employed as catalyst in certain polymerization and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-60-9
Formula molecolare O5Sb2
Molecular Weight (g/mol) 323.515
Numero MDL MFCD00011216
InChI Key LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
IUPAC Name (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony(V) oxide
Punto di fusione 380°C (decomposition)
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Aspetto Yellowish powder
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Densità 3.78 g/cm3
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Peso formulazione 323.5
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(V) oxide, Puratronic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide