Learn More
Antimycin A
Codice prodotto. 15405739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15405739 10 mg 10mg
15495729 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15405739 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63522.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1397-94-0 | C28H40N2O9 | 548.633 g/mol
Antimycin A is used to study the specific sites of reactive oxygen species production in mitochondria isolated from skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients, and its relationship with local oxidative stress induced by exercise.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Antimycin A is used to study the specific sites of reactive oxygen species production in mitochondria isolated from skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients, and its relationship with local oxidative stress induced by exercise.
Solubility
Soluble in 100% ethanol. Insoluble in water.
Notes
Isolated from Streptomyces sp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1397-94-0
Formula molecolare C28H40N2O9
Molecular Weight (g/mol) 548.633
Numero MDL MFCD01779723
InChI Key UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
PubChem CID 16218979
IUPAC Name [(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-formamido-2-hydroxybenzoyl)amino]-8-hexyl-2,6-dimethyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl] 3-methylbutanoate
SMILES CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Antimycin A
Tipo Antimycin A
Forma fisica Powder
Punto di fusione 149°C to 150°C
Colore White to Yellow
Quantità 10 mg
Sensibilità Light sensitive
Numero UN UN3462
Indice di Merck 14,714
Informazioni di solubilità Soluble in 100% ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 548.63
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimycin A
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimycin A