Learn More
Antipyrine, 98%
Codice prodotto. 11488953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488953 500 g 500g
11478953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488953 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11089.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-80-0
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD00003146
InChI Key VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC Name 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Antipyrine
Punto di fusione 111°C to 114°C
Quantità 500 g
Beilstein 157775
Indice di Merck 14,716
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 98%