Learn More
Antipyrine, 99%
Codice prodotto. 10589800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10589800 100 g 100g
10386210 500 g 500g
10647354 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10589800 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104971000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-80-0
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD00003146
InChI Key VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC Name 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Antipyrine
Nota nome 99%
Punto di fusione 109°C to 113°C
Colore White
Punti di ebollizione 319°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 24,27
Indice di Merck 15,703
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder