Learn More
Abnova™ ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Codice prodotto. 16120884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16120884 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16120884 Fornitore Abnova™ N. del fornitore L017T6.100ug
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare HEK293
Da utilizzare con (applicazione) Immunoprecipitation, Western Blot
Descrizione ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
N. accesso geni BC000871
Tampone di lisi Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Peso molecolare Theoretical M.W. 36kDa
Plasmide pCMV-ANXA3 full length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ANXA3 antibody (Mfr. No. H00000306-M12) by Western Blot.
Quantità 100 μg
Tampone di conservazione In modified RIPA Lysis Buffer.
Specie ospite Human
Concentrazione 2 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UG ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression L
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol