Learn More
AOZ, Fluka™
Codice prodotto. 16252892 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16252892
Marca: Honeywell-Fluka R160150MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico AOZ
Imballaggio Glass Bottle
CAS 80-65-9
Colore White
Punto di fusione 65°C to 67°C
Sinonimo 3-Amino-2-oxazolidinone
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Quantità 50 mg
Grado Analytical Standard