Learn More
Fisherbrand™ Purificatore d'aria AP BIO 1000
Codice prodotto. 17428982 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
200 to 1000 m3/h
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
17428982 200 to 1000 m3/h Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17428982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4433.86€
    3520.00€ / pezzi 1
    Risparmia 913.86€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
La purificatori d’aria AP BIO 1000 è il modo migliore per combattere la trasmissione di virus e batteri nell’aria in quasi tutti gli ambienti chiusi.
  • Di purificatori d’aria AP BIO alla rivoluzionaria tecnologia di filtrazione AirFend™, virus e batteri vengono disattivati quasi al 100% - incluso il Sars-CoV-2 - quando l’aria passa attraverso il purificatore. AirFend™ è una soluzione al 100% naturale.
  • AP BIO è l’unica soluzione bio-decontaminante dotata di filtri ePM1 50% (F7) e HEPA H14 con tecnologia AirFend™ che trattiene e disattiva batteri e virus (incluso il Sars-CoV-2 responsabile del Covid-19).
  • Il dispositivo purifica anche l’aria dalla polvere e da altre particelle con i suoi filtri ePM1 50% (F7) e HEPA H14.
  • AP BIO utilizza un processo di trattamento attivo dell’aria, a differenza del trattamento passivo che si limita alla sola filtrazione dell’aria.
  • AP BIO è un dispositivo mobile che può essere facilmente spostato in diversi ambienti e utilizzato in modo molto flessibile.
  • Installazione rapida e facilità di accesso per la manutenzione dei filtri senza l’uso di attrezzi speciali.
  • 4 taglie
  • Involucro in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche
  • 2 filtri a piccole pieghe AirFend™ ePM1 50% (F7) - Filtro assoluto AirFend™ HEPA H14 (n. 2 filtri assoluti per modello AP BIO 2400)
  • Pannello di regolazione della portata
  • Indicatore luminoso di intasamento filtri
  • Ventilatore con motore EC ad alta efficienza energetica
  • Silenziatore (modello AP BIO 2400)
  • Griglia di aspirazione aria forata a bassa perdita di carico
  • Facile apertura e chiusura a spinta della griglia
  • Sistema di serraggio senza utensili
  • Pannelli impermeabili
  • Dispositivo mobile su ruote
  • Durata dell’efficacia del filtro: 3 mesi in un ambiente altamente contaminato (ospedale) e fino a 6 mesi in un ambiente normale (hotel, uffici, scuole)
Specifica
Velocità di flusso dell'aria 200 to 1000 m3/h
Peso (sistema imperiale) 145.5 lb.
Peso (sistema metrico) 66 Kg
Profondità (sistema imperiale) 1 ft. 5 1/8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 ft. 5 9⁄64 in.
Altezza (sistema metrico) 1245 mm
Profondità (sistema metrico) 435 mm
Larghezza (sistema metrico) 740 mm
Product Type Air Purifier
Tensione 230 V