Learn More
mb2 Polyurethane Chair on Castors
Codice prodotto. 11987824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11987824 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11987824 Fornitore mb2 N. del fornitore AP1B1D1NE2
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyurethane chair on castors - Normal lift - Fix mechanism
  • Chair in polyurethane
  • Seat and back in polyurethane
  • Backrest adjustable in depth by wheel.
  • Pneumatic cylinder low
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Hard floor castors 50 mm
Specifica
Product Type Laboratory Seat
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Regolabile Height, Backrest
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Materiale del telaio Steel
Altezza parte posteriore (sistema metrico) 310 mm
Altezza seduta (sistema metrico) 440 to 560 mm
Include Polyurethane Coating, Nylong and Fiberglass Base Reinforced by a Galvanized Steel Ring
Quantità 1 Ea.
Materiale seduta Polyurethane
Altezza seduta 440 to 560 mm
Warranty 5 Years
Peso (sistema metrico) 10.34 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Desk Height