Learn More
AP1867, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465626
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
Codice prodotto. 16465626
Marca: Medchem Express HY114434
MedChemExpress AP1867 is a synthetic FKBP12F36V-directed ligand.
AP1867 is a synthetic FKBP12F36V-directed ligand.
Specifica
Materiale o nome chimico AP1867
CAS 195514-23-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C38H47NO11
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (180.17 mM)
SMILES COC1=CC=C(CC[C@@H](OC([C@@H]2CCCCN2C([C@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)CC)=O)=O)C4=CC=CC(OCC(O)=O)=C4)C=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 693.78
Peso formulazione 693.78
Percent Purity 98.29%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.