Learn More
IBA Solutions For Life Science™ ApA-dinucleotide IBA
Codice prodotto. 12839376 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 μmol
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12839376 1 μmol Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12839376 Fornitore IBA Solutions For Life Science™ N. del fornitore 50710164
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Dinucleotides are used by RNA polymerases as initiators for RNA synthesis. Therefore, they are very useful for transcription analysis.
Specifica
Quantità 1 μmol