Learn More
Apararenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463006
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16463006 25 mg 25mg
16425186 100 mg 100mg
16420587 50 mg 50mg
16416977 5 mg 5mg
16404258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16463006 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY109002
MedChemExpress Apararenone (MT-3995) is a novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists under development for the treatment of diabetic nephropathies and non-alcoholic steatohepatitis.
Apararenone (MT-3995) is a novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists under development for the treatment of diabetic nephropathies and non-alcoholic steatohepatitis.
Specifica
Materiale o nome chimico Apararenone
CAS 945966-46-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H17FN2O4S
Quantità 25 mg
Sinonimo MT-3995
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (343.04 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C3OC1(C)C
Molecular Weight (g/mol) 364.39
Peso formulazione 364.39
Percent Purity 98.98%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only