Learn More
Abcam APC/Cy5.5 Conjugation Kit, Lightning-Link, 3x10 μg
Codice prodotto. 32108320 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 x 10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32108320 3 x 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32108320 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1028553x10ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Labeling in less than 4 hours with 100% antibody recovery and only 30 seconds of hands-on time.
  • Labeling time: less than 4 hr
  • Hands-on time: 30 sec
  • Antibody recovery: 100%
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Product Type Protein Labeling Reagent
Content And Storage Store at -20°C.
Formato Kit
Label or Dye APC/Cy5.5
Shipping Condition Ambient
Target Molecule Antibody
Quantità 3 x 10 μg
Da utilizzare con (applicazione) Antibody conjugation, Flow cytometry, Immunocytochemistry