Learn More
R&D Systems™ APE1 Redox Inhibitor
Codice prodotto. 18757663 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18757663 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18757663 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP149581
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Quantità 5 mg
Product Line Novus
For Research Use Only