Learn More
R&D Systems™ APE1 Redox Inhibitor, E3330
Codice prodotto. 18696518 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18696518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18696518 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP14958110mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.30€
    444.15€ / 10mg
    Risparmia 81.15€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Product Line Novus
Quantità 10 mg
Tipo Inhibitor