Learn More
Fisherbrand™ APET Liners for Safety Trays
Codice prodotto. 12307207 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
260 x 460mm
340 x 540mm
460 x 700mm
540 x 570mm
540 x 680mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12307207 260 x 460mm pezzi 25
12317207 340 x 540mm pezzi 25
12327207 540 x 570mm pezzi 25
12337207 540 x 680mm pezzi 25
12347207 460 x 700mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12307207
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Environmental friendly, easy to clean and maintain for routine work and storage in safe areas.
  • Clears up spillages easily
  • Environmental friendly
Specifica
Dimensioni (L x P) 260 x 460mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Materiale APET
Tipo Liners
Larghezza (sistema metrico) 460 mm
Da utilizzare con Radiation, Biohazard, General purpose Trays
N. per confezione 25
Forma Forma rettangolare