Learn More
R&D Systems™ Aphidicolin
Codice prodotto. 18796159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18796159 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18796159 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5736/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.89€
    197.40€ / 1mg
    Risparmia 22.49€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA polymerase α, δ and ε inhibitor
Aphidicolin is a DNA polymerase α, δ and ε inhibitor. Exhibits selectivity over DNA polymerase β and γ. Antimitotic, antibiotic and antiviral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3 R,4 R,4 aR,6 AS,8 R,9 R,11 AS,11 bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11 b-dimethyl-8,11 A-methano-11 aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol
CAS 38966-21-1
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio RNA/DNA Polymerase Inhibitors
Formula molecolare C20H34O4
Peso formulazione 338.48
Purezza 98%