Descrizione
- It is an antibiotic, a potent antiviral and antimitotic agent and DNA polymerase inhibitor.
- Inhibits the early S-phase of the cell cycle. DNA polymerase α and δ reversible inhibitor.
- Potentiates apoptosis induced by arabinosyl nucleosides in leukemia cell lines.
- Also induces apoptosis in HeLa S3 cells, but inhibits vincristine-induced apoptosis in the p53-negative human prostate cancer cell line PC-3.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aphidicolin |
| Nota nome | For TLC analysis |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | aphidicolin, unii-192tj6pp19, ccris 1783, chembl29711, 3r,4r,4ar,6as,8r,9r,11as,11bs-4,9-bis hydroxymethyl-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11a-methanocyclohepta a naphthalene-3,9-diol, 9,15-cyclo-c,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, 3,17-dihydroxy-4-methyl-, 3alpha,4alpha,5alpha,17alpha, +-aphidicolin, 8,11a-methano-11ah-cyclohepta a naphthalene-4,9-dimethanol, tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, 3r-3-alpha,4-alpha,4a-alpha,6a-beta,8-beta,9-beta,11a-beta,11b-beta, +/--aphidicolin, aphidicolin, +/- |
| Molecular Weight (g/mol) | 338.488 |
| Peso formulazione | 338.5 |
| Forma fisica | Powder |
Titolo del prodotto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?