Learn More
(+)-Aphidicolin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (+)-Aphidicolin |
| CAS | 38966-21-1 |
| Formula molecolare | C20 H34 O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | [3R-(3α,4α,4aα,6aβ,8β,9β,11aβ,11bβ)]-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl- 8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol, Aphidicolin, ICI 69653, NSC 234714, (3α,4α,5α,17α)-3,17-Dihydroxy-4-methyl-9,15-cyclo-C,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]3C[C@@H]4C[C@]23CC[C@]4(O)CO |
| IUPAC Name | (1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hydroxymethyl)-2,6-dimethyltetracyclo[10.3.1.01,10.02,7]hexadecane-5,13-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 338.48 |
| Peso formulazione | 338.2457 |