Learn More
Fisherbrand™ Grasso Apiezon
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Product Type:
Grasso AP101
L Grease
Dimensione della confezione:
50g
Descrizione
- Apiezon grease
- For general use in Fisherbrand rotary vane pumps
Specifica
Specifica
| Product Type | L Grease |
| Pressione | 20°C 7x10-11 torr |
| Quantità | 50 g |
| Temperatura (sistema metrico) | 10°C to 30°C |