Learn More
Fisherbrand™ Grasso Apiezon
Codice prodotto. 12991141 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Product Type:
Grasso AP101
L Grease
Dimensione della confezione:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
12991141 50 g Grasso AP101 50g
12961141 50 g L Grease 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12991141
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lubricate pumps with this grease. Fisherbrand™ Apiezon Grease is designed for use with Fisherbrand™ rotary vane pumps.
  • Apiezon grease
  • For general use in Fisherbrand rotary vane pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Grasso AP101
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico in pompe rotative a palette
Pressione 20°C <10-5 torr
Quantità 50 g
Temperatura (sistema metrico) -40°C to +180°C