Learn More
Apigenin, MedChemExpress
Descrizione
Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Apigenin |
| CAS | 520-36-5 |
| Colore | Green Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H10O5 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 4',5,7-Trihydroxyflavone Apigenol C.I. Natural Yellow 1 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 83.33 mg/mL (308.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.24 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only