Learn More
Apigenin, TRC
Codice prodotto. 30008001
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008001 50 mg 50mg
17992615 100 mg 100mg
17994185 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008001 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA72650050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 520-36-5
Formula molecolare C15 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Sinonimo Flavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7,4'-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-p-hydroxyphenyl-4-chromenone, Apegenin, Apigenin, Apigenine, Apigenol, C.I. Natural Yellow 1, Chamomile, LY 080400, NSC 83244, Pelargidenon 1449, ST 056301, UCCF 031, Versulin, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Specifica
Materiale o nome chimico Apigenin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Peso formulazione 270.0528
Percent Purity >95%