Learn More
Apilimod mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476118
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476118 10 mg 10mg
16468717 5 mg 5mg
16462257 50 mg 50mg
16416516 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16476118 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14644A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Apilimod (STA 5326) mesylate is a potent IL-12/IL-23 inhibitor, and strongly inhibits IL-12 with IC50s of 1 nM and 2 nM, in IFN-γ/SAC-stimulated human PBMCs and SAC-treated monkey PBMCs, respectively. Apilimod is a potent and highly selective PIKfyve inhibitor.
Apilimod (STA 5326) mesylate is a potent IL-12/IL-23 inhibitor, and strongly inhibits IL-12 with IC50s of 1 nM and 2 nM, in IFN-γ/SAC-stimulated human PBMCs and SAC-treated monkey PBMCs, respectively. Apilimod is a potent and highly selective PIKfyve inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Apilimod mesylate
CAS 870087-36-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H34N6O8S2
Quantità 10 mg
Sinonimo STA 5326 mesylate
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (163.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (20.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC(/C=N/NC2=CC(N3CCOCC3)=NC(OCCC4=CC=CC=N4)=N2)=C1.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 610.7
Peso formulazione 610.7
Percent Purity 99.4%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only