Learn More
Abnova™ APLP2 (Human) Recombinant Protein
Human APLP2 partial ORF ( AAH00373, 41 a.a. - 150 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH00373 |
---|---|
ID gene (immissione) | 334 |
Nome | amyloid beta (A4) precursor-like protein 2 |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16161691
|
Abnova™
H00000334-Q01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16171691
|
Abnova™
H00000334-Q01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sequence: AGTGFAVAEPQIAMFCGKLNMHVNIQTGKWEPDPTGTKSCFETKEEVLQYCQEMYPELQITNVMEANQRVSIDNWCRRDKKQCKSRFVTPFKCLVGEFVSDVLLVPEKCQ
Specifica
AAH00373 | |
amyloid beta (A4) precursor-like protein 2 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
APPH, APPL2, CDEBP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
334 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APLP2 | |
GST |