Learn More
BD Biosciences™ APO-BRDU™ Kit (RUO)
Codice prodotto. 15828688 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
60 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15828688 60 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15828688 Fornitore BD Biosciences™ N. del fornitore 556405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00€
    869.79€ / 1 sets
    Risparmia 155.21€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Two-color staining method for labeling DNA breaks and total cellular DNA to detect apoptotic cells by flow cytometry.
  • Two-color staining method for labeling DNA breaks and total cellular DNA to detect apoptotic cells by flow cytometry.
  • Sufficient reagents are provided to process 60 cell suspensions.
  • The kit includes 5 mL of positive and 5 mL of negative control cell suspensions, approximately 1 x 10<sup>6</sup> cells per mL in 70% (v/v) ethanol.
  • The control cells are derived from a human lymphoma cell line and have been fixed as described in the Fixation Protocol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 60 Tests
Quantità 60 Tests
Tampone di conservazione 0.05% sodium azide
Content And Storage One kit/two parts: Part A - 0.30 mL bottle of FITC-Labeled Anti-BrdU mAb, 30 mL bottle of PI/RNase Staining Buffer, 0.6 mL vial of Reaction Buffer, 126 mL bottle of Rinsing Buffer, 120 mL bottle of Wash Buffer. Part B - 0.48 mL bottle of Br-dUTP, 5 mL bottle of Negative Control Cells, 5 mL bottle of Positive Control Cells, 0.045 mL bottle of TdT Enzyme.. Part A (Comp. No. 51-6576AK) is shipped at ambient temperature and should be stored at 4°C upon arrival. Part B (Comp. No. 51-6576BK) is shipped at -80°C on dry ice, and should be stored at -20°C upon arrival.
Da utilizzare con (applicazione) Labeling DNA breaks and total cellular DNA to detect apoptotic cells by flow cytometry
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • APO-BRDU Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, cacodylic acid