missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
APOBEC3D Polyclonal antibody specifically detects APOBEC3D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | APOBEC3D |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulazione | PBS (pH 7.0) |
| Alias gene | APOBEC3DE, APOBEC3E, apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3D, apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3D (putative), apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3E pseudogene, ARP6, DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3D, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, probable DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3D |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human APOBEC3D fragment. |
| Metodo di purificazione | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?