Learn More
Apocynin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462489
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462489 1 g 1g
16461298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462489 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0088
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
MedChemExpress Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Apocynin
CAS 498-02-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O3
Quantità 1 g
Sinonimo Acetovanillone
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.17
Percent Purity 99.44%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only