Learn More
R&D Systems™ Apocynin
Codice prodotto. 30001626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001626 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001626 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4663/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.93€
    98.70€ / 50mg
    Risparmia 10.23€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. NADPH-oxidase inhibitor
Apocynin is an NADPH oxidase inhibitor. Demonstrates anti-inflammatory properties in a mouse model of carrageenan-induced pleurisy. Apocynin is bioactivated by intracellular peroxidases; acts as an antioxidant in endothelial cells and vascular smooth muscle cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Apocynin
CAS 498-02-2
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C9H10O3
Peso formulazione 166.17
Purezza >99%
Peso molecolare 166.18