Learn More
R&D Systems™ Apocynin
Beschreibung
Apocynin is an NADPH oxidase inhibitor. Demonstrates anti-inflammatory properties in a mouse model of carrageenan-induced pleurisy. Apocynin is bioactivated by intracellular peroxidases; acts as an antioxidant in endothelial cells and vascular smooth muscle cells.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 498-02-2 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C9H10O3 |
| Formula Weight | 166.17 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.18 |
| Chemical Name or Material | Apocynin |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?