Learn More
Apocynin, TRC
Codice prodotto. 30337181
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337181 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337181 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA72720010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetovanillon
CAS 498-02-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 H10 O3
Quantità 10 g
Sinonimo Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- (8CI), 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Methoxy-4-acetylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylethanone, 3'-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methoxyphenol, 4-Acetylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl methyl ketone, 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Acetoguaiacon, Acetoguaiacone, Acetoguaicone, Acetovanillone, Apocynin, Apocynine, NSC 209524, NSC 2146
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1O)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.063
Percent Purity >95