Learn More
Apolipoprotein CIII Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18614287 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614287 100 μg 100µL
18616186 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18614287 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP268831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.61€
    673.05€ / 100µL
    Risparmia 39.56€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein CIII Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein CIII in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Apolipoprotein CIII
Applicazioni Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias gene APOC3, apo-CIII, ApoC-III, APOCIII, Apolipoprotein C3, apolipoprotein C-III, MGC150353
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ASEAEDASLLSFMQGYMKHATKTAKDA
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 345
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus