Learn More
Apolipoprotein H Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 4D9A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Apolipoprotein H |
---|---|
Clone | 4D9A4 |
Concentrazione | 0.78 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897615
|
Proteintech
66074-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887615
|
Proteintech
66074-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Apolipoprotein H has been implicated in a variety of physiologic pathways including lipoprotein metabolism, coagulation, and the production of antiphospholipid autoantibodies. APOH may be a required cofactor for anionic phospholipid binding by the antiphospholipid autoantibodies found in sera of many patients with lupus and primary antiphospholipid syndrome, but it does not seem to be required for the reactivity of antiphospholipid autoantibodies associated with infections.Specifica
Apolipoprotein H | |
0.78 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Anticardiolipin cofactor, APC inhibitor, Apo H, APOH, Apolipoprotein H, B2G1, B2GPI, Beta 2 glycoprotein 1, Beta 2 glycoprotein I, Beta(2)GPI, BG | |
Apoh | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
4D9A4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Rat, Porcine, Human, Mouse | |
P02749, P26644, Q01339 | |
100522100, 11818, 287774, 350 | |
Apolipoprotein H Fusion Protein Ag17915 | |
Primary | |
-20°C | |
APOH |