Learn More
Tocris Bioscience™ Apoptosis Activator 2
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18025102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18025102 10 mg 10mg
18044832 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18025102 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2098/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Promotes apoptosome formation and activates caspase-9/caspase-3 pathway. Selectively induces tumor cell apoptosis
Apoptosis activator; promotes the cytochrome c-dependent oligomerization of Apaf-1 into the mature apoptosome. Increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation. Induces apoptosis in tumor cells (IC50 = 4 - 9 μM for leukemia cells) with weak or no effect on normal cell lines or those defective/deficient in Apaf-1, caspase-9 or caspase-3 activity (IC50 > 40 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79183-19-0
Formula molecolare C15H9Cl2NO2
Specifica
Materiale o nome chimico Apoptosis Activator 2
Quantità 10 mg
Peso formulazione 306.14
Purezza >99%
Peso molecolare 306.14