Learn More
Thermo Scientific™ Application-specific Columns for Semivolatile Organic Compounds
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
- Outstanding balanced inertness for analysis of semivolatiles in complex matrices.
- Excellent reproducibility and peak shapes even for problematic compounds like phenol, nitrophenol, pentachlorophenol.
- Long column lifetime.
- Ideal for EPA method 8270.
Specifica
Specifica
| Tipo | GC Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Tipo USP | None |
| Da utilizzare con (applicazione) | Semivolatiles Analysis |
| Dimensione particelle | 0.25 μm |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |