Learn More
Fisherbrand™ Trays and Dividers for Shell Vials
Codice prodotto. 10149701 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Tray for Wide Vials
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For wide vials (28.5 x 95 mm)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10149701 Tray for Wide Vials For wide vials (28.5 x 95 mm) pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10149701
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accommodate narrow- or wide-diameter vials.
  • Cardboard trays have cell dividers
  • 10 × 10 in. (25 x 25cm) row configuration
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) For wide vials (28.5 x 95 mm)
Include Dividers
Materiale Cardboard
Tipo Tray for Wide Vials