Learn More
Apraclonidine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Apraclonidine Hydrochloride |
| Nomi componenti o analita | Apraclonidine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantità | 25 mg |
| Peso formulazione | 280.0049 |