Learn More
Apraclonidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30180358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180358 5 mg 5mg
30179948 25 mg 25mg
30180354 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180358 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7294005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73218-79-8
Formula molecolare C9 H10 Cl2 N4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 281.57
Sinonimo 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride, AL 02145, ALO 2145, Aplonidine hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride, Iopidine, p-Aminoclonidine monohydrochloride
IUPAC Name 2,6-dichloro-1-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzene-1,4-diamine;hydrochloride
SMILES Cl.Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Apraclonidine Hydrochloride
Nomi componenti o analita Apraclonidine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 5 mg
Peso formulazione 280.0049