Learn More
Apramycin sulfate, MedChemExpress
Descrizione
Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Apramycin sulfate |
| CAS | 65710-07-8 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H43N5O15S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Nebramycin II sulfate |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 200 mg/mL (313.65 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@](O[C@H](O[C@@]([C@H](C[C@H]2N)N)([H])[C@@H]([C@H]2O)O)[C@H](N)C3)([H])[C@@]3([H])O[C@H](O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4N)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@H]1NC.O=S(O)(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 637.66 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only