Learn More
Apramycin sulfate
Codice prodotto. 15418049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418049 10 g 10g
15408049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418049 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66616.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Apramycin sulfate, CAS # 65710-07-8, is the salt of apramycin, the bacteriostatic aminoglycoside antibiotic. | CAS: 65710-07-8 | C21H43N5O15S | 637.66 g/mol
Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Apramycin is a 2-deoxysteptamine derivative and an aminoglycoside originally isolated from Streptomyces tenebrarius
• Apramycin sulfate is comprised of a bicyclic sugar moiety and a monosubstituted deoxystreptamine attached to a sulfate group
Application
• Apramycin sulfate exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
• It is suitable for laboratory use against Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa
• It is also used for laboratory study of infectious disease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65710-07-8
Formula molecolare C21H43N5O15S
Molecular Weight (g/mol) 637.66
Numero MDL MFCD06200257
InChI Key WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
Sinonimo Nebramycin II
PubChem CID 3081544
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6S)-2-{[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-{[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy}-4-hydroxy-3-(methylamino)-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy}-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Apramycin sulfate
Tipo Apramycin Sulfate
Forma fisica Powder
Punto di fusione 168°C
Colore Yellow
Quantità 10 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Punti di ebollizione 823°C
Informazioni di solubilità Soluble in water at 25mg/ml
Peso formulazione 637.65
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Apramycin sulphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Apramycin sulphate