Learn More
Apremilast, MedChemExpress
Descrizione
Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Apremilast |
| CAS | 608141-41-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H24N2O7S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | CC-10004 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 44 mg/mL (95.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(NC1=CC=CC(C(N2[C@@H](C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)CS(=O)(C)=O)=O)=C1C2=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 460.5 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only