Learn More
R&D Systems™ Aprepitant
Codice prodotto. 18717276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18717276 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18717276 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6486/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.86€
    195.30€ / 50mg
    Risparmia 22.56€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent long-acting hNK-1 antagonist
Aprepitant is a potent long-acting hNK-1 antagonist, (IC50 = 0.09 nM and Kd = 19 pM). Inhibits induced foot-tapping in gerbils. CNS penetrant and orally bioavailable. Antiemetic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 170729-80-3
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C23H21F7N4O3
Purezza 99%