Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aprepitant
Codice prodotto. 16697022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16697022 250 mg 250mg
16687022 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16697022 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465312500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 170729-80-3 | C23H21F7N4O3, C23 H21 F7 N4 O3 | 534.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 170729-80-3
Formula molecolare C23 H21 F7 N4 O3
Specifica
Materiale o nome chimico Aprepitant
Quantità 250 mg
Solubilità practically insoluble
Peso formulazione 534.43
Forma fisica Powder
Product Type Reagent
Purezza ≥97.5% (HPLC)