Learn More
Aprepitant, Mikromol™
Codice prodotto. 17931546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17931546 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17931546 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3251.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aprepitant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aprepitant
CAS 170729-80-3
Nomi componenti o analita Aprepitant
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C23 H21 F7 N4 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, Aprepitant, Emend, L 754030, MK 0869, MK 869, ONO 7436, 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 5-[[2-[1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-, [2R-[2alpha(R*),3alpha]]-
InChI Formula InChI=1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19+,20-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O[C@H]1OCCN(CC2=NNC(=O)N2)[C@H]1c3ccc(F)cc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholin-4-yl]methyl]-1,4-dihydro-1,2,4-triazol-5-one
Molecular Weight (g/mol) 534.43
Quantità 250 mg
Peso formulazione 534.1502 g/mol