missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APXL Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18515234 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18515234 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18515234 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB1001350

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

APXL Polyclonal antibody specifically detects APXL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene APXL
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry 4 - 6 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Formulazione Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA
N. accesso geni NP_001640.
Alias gene apical protein, Xenopus laevis-like, apical protein-like (Xenopus laevis), Apical-like protein, APX homolog of Xenopus, APXLHSAPXL, DKFZp781J074, FLJ39277, Protein APXL, protein Shroom2, shroom family member 2
Specie ospite Goat
Immunogeno Peptide with sequence KCLLDSLQPERGK corresponding to C-Terminus according to NP_001640.
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 357
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.