Learn More
Heinz Herenz Aqua Dest
Codice prodotto. 30158324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 23
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30158324 1 L pezzi 23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158324 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1133775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.56€
    66.70€ / pezzi 23
    Risparmia 37.86€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
1000 mL Aqua Dest container.
  • Single demineralized
  • For use in laboratories, beauty salons, photo studios, households and gardening.
  • Microfiltrated to be used for pharmaceutical, chemical, and technical applications
Specifica
Product Type Cleaner
Color-coded No
Forma Clear Liquid
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Aspetto Clear
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Monouso Single-use
Filtrato Filtered
Infiammabile No
Quantità 1 L
Size 1 L