Learn More
Buerkle™ Aqua Sampler
Codice prodotto. 10207472 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 mL
700 mL
1050 mL
Lunghezza (sistema metrico):
40 cm
76 cm
107 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10207472 350 mL 40 cm Pezzo
10571065 700 mL 76 cm Pezzo
10188701 1050 mL 107 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10207472 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53080350
Control Your Critical Environments
Usa il codice promozionale 28022
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampler for ground water samples from wells, pits and other sources.
  • Fits all normal well shafts with control openings to 2in diameter, without tilting or getting stuck
  • Ultra-pure materials guarantee the highest degree of sample purity
  • Easy to clean thanks to rounded edges and threads
  • FEP/PTFE ultra-pure, anti-adhesive surface
  • Without cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type AquaSampler
Materiale PTFE, FEP
Capacità (sistema metrico) 350 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Ground Water Samples From Wells, Pits and Other Sources
Diametro (sistema metrico) esterno 46 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm