Learn More
Buerkle™ Aqua Sampler
Codice prodotto. 10571065 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 mL
700 mL
1050 mL
Lunghezza (sistema metrico):
450 mm
1222 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10571065 700 mL 1222 mm Pezzo
10207472 350 mL 450 mm Pezzo
10188701 1050 mL 1222 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10571065 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53080700
Spedizione stimata: 21-12-2026
Sampler for ground water samples from wells, pits and other sources.
  • Fits all normal well shafts with control openings to 2in diameter, without tilting or getting stuck
  • Ultra-pure materials guarantee the highest degree of sample purity
  • Easy to clean thanks to rounded edges and threads
  • FEP/PTFE ultra-pure, anti-adhesive surface
  • Without cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type AquaSampler
Materiale PTFE, FEP
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 23.67 oz.
Capacità (sistema metrico) 700 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Ground Water Samples From Wells, Pits and Other Sources
Diametro (sistema metrico) esterno 45 mm
Altezza (sistema imperiale) 31.10 in.
Altezza (sistema metrico) 790 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1222 mm