Learn More
Macherey-Nagel™ AQUADUR™ Sensitive Test Strips
Codice prodotto. 16010852 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green to Red (Color Change/Total Hardness)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16010852 Green to Red (Color Change/Total Hardness) pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16010852 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 91243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.95€
    22.75€ / pezzi 50
    Risparmia 3.20€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
AQUAUDR™ Sensitive water hardness test strips include all the same benefits as the classic AQUADUR test strips, but feature a special, very low measuring range.
  • Water hardness testing
  • Semi-quantitative test stripsl
  • 2 year shelf life
Specifica
Colore Green to Red (Color Change/Total Hardness)
Descrizione Total Hardness Semi-Quantitative Test Strips
Formato 50 Test Strips/Tube
Graduazioni 0 to 5.4 to 10.8 to 18.8 ppm CaCO3
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Tipo Test Strips